Imprimer
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC448011-1G PC448011-5G PC448011-25G
APOSPC448011-1GEA 95.9 EUR
APOSPC448011-1G APOSPC448011-5G APOSPC448011-25G
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide
4-(Difluoromethoxy)benzenesulphonamide
Formule: C₇H₇F₂NO₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03407973
Numéro CAS: 874781-09-6