Imprimer
Potassium thiophene-3-trifluoroborate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4467-100G PC4467-25G
APOSPC4467-100GEA 0 EUR
APOSPC4467-100G APOSPC4467-25G
Potassium thiophene-3-trifluoroborate
Potassium thiophene-3-trifluoroborate
Formule: C₄H₃BF₃KS
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03701626
Numéro CAS: 192863-37-9