Imprimer
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): H-Phe(4-CF3)-OH, 4-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
PC4463-10G PC4463-1G PC4463-5G
APOSPC4463-10GEA 800 EUR
APOSPC4463-10G APOSPC4463-1G APOSPC4463-5G
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine 95%
4-Trifluoromethyl-L-phenylalanine
Formule: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044946
Numéro CAS: 114926-38-4