Imprimer
4-Bromo-3-fluorobenzamide 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC446147-1G PC446147-5G
APOSPC446147-1GEA 94.4 EUR
APOSPC446147-1G APOSPC446147-5G
4-Bromo-3-fluorobenzamide 95+%
4-Bromo-3-fluorobenzamide
Formule: C₇H₅BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06409121
Numéro CAS: 759427-20-8