Imprimer
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 1,2-dihydro-2-oxo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylate
PC446070-1G PC446070-5G
APOSPC446070-1GEA 29.3 EUR
APOSPC446070-1G APOSPC446070-5G
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
5-Ethoxycarbonyl-4-(trifluoromethyl)-pyrimidin-2-(1H)-one
Formule: C₈H₇F₃N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00052077
Numéro CAS: 154934-97-1