Imprimer
[3-Chloro-5-trifluoromethyl-1H-pyridin-(2E)-ylidene]cyanoacetic acid ethyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC446064-1G PC446064-5G
APOSPC446064-1GEA 244 EUR
APOSPC446064-1G APOSPC446064-5G
[3-Chloro-5-trifluoromethyl-1H-pyridin-(2E)-ylidene]cyanoacetic acid ethyl ester
[3-Chloro-5-trifluoromethyl-1H-pyridin-(2E)-ylidene]cyanoacetic acid ethyl ester
Formule: C₁₁H₈ClF₃N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384848
Numéro CAS: 1300019-72-0