Imprimer
2-(4-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC446054-1G PC446054-5G
APOSPC446054-1GEA 183 EUR
APOSPC446054-1G APOSPC446054-5G
2-(4-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
2-(4-Fluorophenyl)thiazole-4-carboxylic acid
Formule: C₁₀H₆FNO₂S
Poids moléculaire: 223.23 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07339052
Numéro CAS: 863668-07-9