(2-Trifluoromethoxyphenyl)hydrazine hydrochloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(2-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Formule:
C₇H₈ClF₃N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD07782063 Numéro CAS: 133115-76-1 |