Imprimer
2-(5,6-Difluoro-1H-benzoimidazol-2-yl)ethylamine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC446007-1G PC446007-500MG
APOSPC446007-1GEA 412 EUR
APOSPC446007-1G APOSPC446007-500MG
2-(5,6-Difluoro-1H-benzoimidazol-2-yl)ethylamine
2-(5,6-Difluoro-1H-benzoimidazol-2-yl)ethylamine
Formule: C₉H₉F₂N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568201
Numéro CAS: 1053656-20-4