Imprimer
N'-[1-Amino-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC446003-1G PC446003-500MG
APOSPC446003-1GEA 183 EUR
APOSPC446003-1G APOSPC446003-500MG
N'-[1-Amino-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
N'-[1-Amino-1-(3-chloro-4-fluorophenyl)methylidene]hydrazinecarboxylic acid-tert-butyl ester
Formule: C₁₂H₁₅ClFN₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD10568190
Numéro CAS: 1053655-93-8