Imprimer
3-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC445039-100G PC445039-25G PC445039-5G
APOSPC445039-100GEA 273 EUR
APOSPC445039-100G APOSPC445039-25G APOSPC445039-5G
3-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine 95%
3-Bromo-2-chloro-5-fluoropyridine
Formule: C₅H₂BrClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095269
Numéro CAS: 884494-36-4