Imprimer
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Chloro-5-fluoropyridin-3-ol
PC445038-100MG PC445038-250MG
APOSPC445038-100MGEA 60.9 EUR
APOSPC445038-100MG APOSPC445038-250MG
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine 98%
2-Chloro-5-fluoro-3-hydroxypyridine
Formule: C₆H₄ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095268
Numéro CAS: 884494-35-3