Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-6-méthylpyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 3-Bromo-2-fluoro-6-picoline
PC445031-1G PC445031-25G PC445031-5G
APOSPC445031-1GEA 94.5 EUR
APOSPC445031-1G APOSPC445031-25G APOSPC445031-5G
3-Bromo-2-fluoro-6-méthylpyridine
3-Bromo-2-fluoro-6-méthylpyridine
Formule: C₆H₅BrFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03095080
Numéro CAS: 375368-78-8