Imprimer
4-Fluoro-3-méthylpyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC445030-250MG PC445030-1G PC445030-5G
APOSPC445030-250MGEA 107 EUR
APOSPC445030-250MG APOSPC445030-1G APOSPC445030-5G
4-Fluoro-3-méthylpyridine 97%
4-Fluoro-3-méthylpyridine
Formule: C₆H₆FN
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD04114241
Numéro CAS: 28489-28-3