Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC445025-1G PC445025-25G PC445025-5G
APOSPC445025-1GEA 50.9 EUR
APOSPC445025-1G APOSPC445025-25G APOSPC445025-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitropyridine
Formule: C₅H₂BrFN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08703668
Numéro CAS: 1868-58-2