Imprimer
Acide heptafluorobutyrique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4450-100G PC4450-250G PC4450-25G
APOSPC4450-100GEA 102 EUR
APOSPC4450-100G APOSPC4450-250G APOSPC4450-25G
Acide heptafluorobutyrique 98%
Acide heptafluorobutyrique
Biochemistry, 20, 4530 (1981): anion-pairing agent for reverse phase HPLC purification of proteins & peptides.
Formule: C₄HF₇O₂
Point d'ébullition: 119…121 °C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 1,645 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004171
Numéro CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II