Imprimer
(Perfluoroheptanoyl)acetone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC4436-5G PC4436-1G PC4436-25G
APOSPC4436-5GEA 137 EUR
APOSPC4436-5G APOSPC4436-1G APOSPC4436-25G
(Perfluoroheptanoyl)acetone 97%
(Perfluoroheptanoyl)acetone
Formule: C₁₀H₅F₁₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04038336
Numéro CAS: 82822-26-2