Imprimer
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4413-1G PC4413-5G PC4413-25G
APOSPC4413-1GEA 65.4 EUR
APOSPC4413-1G APOSPC4413-5G APOSPC4413-25G
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline 95+%
2-Fluoro-5-(methylsulphonyl)aniline
Formule: C₇H₈FNO₂S
Point de fusion: 70…72 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD01941314
Numéro CAS: 387358-51-2