1H,1H-Heptafluoro-n-butyl methacrylate 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl Methacrylate, 1H,1h-heptafluorobutylmethacrylate, Methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl ester
Formule:
C₈H₇F₇O₂ Point d'ébullition: 134…136 °C Densité: 1,345 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 36 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039251 Numéro CAS: 13695-31-3 EINECS: 237-217-7 UN: 3272 ADR: 3,III |