Imprimer
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Amino-3-fluorophenyl)methanol
PC4408-1G PC4408-250MG PC4408-5G
APOSPC4408-1GEA 128 EUR
APOSPC4408-1G APOSPC4408-250MG APOSPC4408-5G
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
4-Amino-3-fluorobenzylalcohol
Formule: C₇H₈FNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03094241
Numéro CAS: 146019-45-6