Imprimer
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-nitrobenzene
PC4404-1G PC4404-5G PC4404-10G
APOSPC4404-1GEA 24.8 EUR
APOSPC4404-1G APOSPC4404-5G APOSPC4404-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide 97%
3-Fluoro-4-nitrobenzyl bromide
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Poids moléculaire: 234.024 g/mol
Point de fusion: 46…48 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094237
Numéro CAS: 131858-37-2
UN: 3261
ADR: 8 II