Imprimer
Chlorure de 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4401-1G PC4401-25G PC4401-5G
APOSPC4401-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4401-1G APOSPC4401-25G APOSPC4401-5G
Chlorure de 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle 98%
Chlorure de 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzènesulfonyle
Formule: C₇H₃ClF₄O₂S
Point d'ébullition: 76 °C/0,5mmHg
Point de fusion: 48…52 °C
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01091000
Numéro CAS: 176225-09-5
UN: 3261
ADR: 8,III