Imprimer
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4398-1G PC4398-250MG PC4398-5G
APOSPC4398-1GEA 87 EUR
APOSPC4398-1G APOSPC4398-250MG APOSPC4398-5G
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine 97%
2,6-Difluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Point de fusion: 256…257 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061304
Numéro CAS: 32133-39-4