Imprimer
Trifluorure de gallium 99%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4387L-1G PC4387L-5G
APOSPC4387L-1GEA 230 EUR
APOSPC4387L-1G APOSPC4387L-5G
Trifluorure de gallium 99%
Trifluorure de gallium
Formule: F₃Ga
Point d'ébullition: 1000 °C
Point de fusion: 800 °C
Densité: 4,47 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011021
Numéro CAS: 7783-51-9
EINECS: 232-004-5
UN: 3260
ADR: 8,III