Imprimer
Fluoro-3-o-xylène 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Fluoro-2,3-dimethylbenzene, 1,2-Dimethyl-3-fluorobenzene
PC4381C-100G PC4381C-250G PC4381C-25G
APOSPC4381C-100GEA 132 EUR
APOSPC4381C-100G APOSPC4381C-250G APOSPC4381C-25G
Fluoro-3-o-xylène 98%
Fluoro-3-o-xylène
Formule: C₈H₉F
Point d'ébullition: 147…152 °C
Densité: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000323
Numéro CAS: 443-82-3
EINECS: 207-140-3
UN: 1993
ADR: 3,III