Fluoro-2-m-xylène 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-1,3-diméthylbenzène, 1-Fluoro-2,6-diméthylbenzène
Formule:
C₈H₉F Point d'ébullition: 147…148 °C Densité: 0,988 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 30 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00039215 Numéro CAS: 443-88-9 EINECS: 207-144-5 UN: 1993 ADR: 3,III |