Imprimer
4'-Fluoro-2'-(trifluorométhyl)propiophénone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4377U-1G PC4377U-250MG
APOSPC4377U-1GEA 176 EUR
APOSPC4377U-1G APOSPC4377U-250MG
4'-Fluoro-2'-(trifluorométhyl)propiophénone 97%
4'-Fluoro-2'-(trifluorométhyl)propiophénone
Formule: C₁₀H₈F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061263
Numéro CAS: 239107-26-7