4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
4-fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule:
C₉H₅F₄N Point d'ébullition: 93 °C/10mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061183 Numéro CAS: 220239-65-6 UN: 3276 ADR: 6.1,III |