2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₅F₄N Point d'ébullition: 229 °C Densité: 1,363 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 110 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061184 Numéro CAS: 179946-34-0 |