Imprimer
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4377G-10G PC4377G-5G PC4377G-1G
APOSPC4377G-10GEA 120 EUR
APOSPC4377G-10G APOSPC4377G-5G APOSPC4377G-1G
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061180
Numéro CAS: 220227-59-8
UN: 3276
ADR: 6.1,III