Imprimer
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 94%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC4377F-10G PC4377F-5G PC4377F-1G
APOSPC4377F-10GEA 329 EUR
APOSPC4377F-10G APOSPC4377F-5G APOSPC4377F-1G
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 94%
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061179
Numéro CAS: 239087-11-7
UN: 3276
ADR: 6.1,II