Imprimer
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
PC4377E-10G PC4377E-1G PC4377E-5G
APOSPC4377E-10GEA 149 EUR
APOSPC4377E-10G APOSPC4377E-1G APOSPC4377E-5G
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Point d'ébullition: 237 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 106 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061178
Numéro CAS: 239087-10-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III