Acide (4-fluoro-2-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆F₄O₂ Point de fusion: 83…86 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061189 Numéro CAS: 195447-80-4 |