2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₆F₄O₂ Point de fusion: 86…89 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061191 Numéro CAS: 179946-32-8 |