Imprimer
Acide (2-fluoro-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-(2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
PC4376U-1G PC4376U-250MG PC4376U-5G PC4376U-25G
APOSPC4376U-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4376U-1G APOSPC4376U-250MG APOSPC4376U-5G APOSPC4376U-25G
Acide (2-fluoro-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Acide (2-fluoro-5-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₉H₆F₄O₂
Poids moléculaire: 222.14 g/mol
Point de fusion: 107…109 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061187
Numéro CAS: 220227-66-7