Imprimer
Acide (2-fluoro-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC4376T-5G PC4376T-1G
APOSPC4376T-5GEA 440 EUR
APOSPC4376T-5G APOSPC4376T-1G
Acide (2-fluoro-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique 98%
Acide (2-fluoro-4-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₉H₆F₄O₂
Poids moléculaire: 222.14 g/mol
Point de fusion: 78…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061186
Numéro CAS: 209991-64-0