Imprimer
Acide (2-fluoro-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC4376S-1G PC4376S-5G PC4376S-100MG
APOSPC4376S-1GEA 77.1 EUR
APOSPC4376S-1G APOSPC4376S-5G APOSPC4376S-100MG
Acide (2-fluoro-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique 97%
Acide (2-fluoro-3-(trifluorométhyl)phényl)acétique
Formule: C₉H₆F₄O₂
Point de fusion: 113…116 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061185
Numéro CAS: 194943-83-4