4-Fluoro-3-trifluorométhylphénol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
2-Fluoro-5-hydroxybenzotrifluoride, 4-Fluoro-3-trifluoromethylphenol
Formule:
C₇H₄F₄O Poids moléculaire: 180.1 g/mol Point d'ébullition: 84…86 °C/15mmHg Point de fusion: 17 °C Point éclair: 79 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00043875 Numéro CAS: 61721-07-1 EINECS: 432-560-0 UN: 3265 ADR: 8 II |