Imprimer
2-Fluoro-5-trifluorométhylphénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-Fluor-2-hydroxy-4-(trifluormethyl)benzol, 2-Fluoro-5-trifluoromethylphenol
PC4376O-25G PC4376O-5G
APOSPC4376O-25GEA 37.7 EUR
APOSPC4376O-25G APOSPC4376O-5G
2-Fluoro-5-trifluorométhylphénol 98%
2-Fluoro-5-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₄O
Poids moléculaire: 180.1 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C
Densité: 1.436 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061286
Numéro CAS: 141483-15-0
UN: 2920
ADR: 8+3 II