Imprimer
2-Fluoro-3-trifluorométhylphénol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 2-Fluoro-3-hydroxybenzotrifluoride
PC4376M-1G PC4376M-25G PC4376M-5G
APOSPC4376M-1GEA 55.1 EUR
APOSPC4376M-1G APOSPC4376M-25G APOSPC4376M-5G
2-Fluoro-3-trifluorométhylphénol 98%
2-Fluoro-3-trifluorométhylphénol
Formule: C₇H₄F₄O
Point d'ébullition: 122 °C
Densité: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: 62 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00083554
Numéro CAS: 207291-85-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III