4-Fluoro-3-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
1-(Bromométhyl)-4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzène
Formule:
C₈H₅BrF₄ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061177 Numéro CAS: 184970-26-1 UN: 3265 ADR: 8,III |