3-Fluoro-5-(trifluorométhyl)benzyle bromure 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₅BrF₄ Point d'ébullition: 43 °C/1mmHg Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061175 Numéro CAS: 239087-09-3 UN: 1760 ADR: 8,III |