Imprimer
Alcool 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC4375J-1G PC4375J-5G PC4375J-25G
APOSPC4375J-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4375J-1G APOSPC4375J-5G APOSPC4375J-25G
Alcool 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Alcool 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₈H₆F₄O
Poids moléculaire: 194.13 g/mol
Point de fusion: 55…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061170
Numéro CAS: 220227-29-2