Imprimer
Alcool 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4375I-1G PC4375I-10G PC4375I-5G PC4375I-25G
APOSPC4375I-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4375I-1G APOSPC4375I-10G APOSPC4375I-5G APOSPC4375I-25G
Alcool 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Alcool 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₈H₆F₄O
Point d'ébullition: 80…82 °C/3mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061169
Numéro CAS: 184970-29-4