Imprimer

Alcool 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylique 97%

Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Attention

PC4375E-10G PC4375E-1G PC4375E-5G PC4375E-25G
APOSPC4375E-10GEA 121 EUR
APOSPC4375E-10G APOSPC4375E-1G APOSPC4375E-5G APOSPC4375E-25G
Alcool 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylique 97%
Alcool 2-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzylique
Formule: C₈H₆F₄O
Poids moléculaire: 194.13 g/mol
Point d'ébullition: 211 °C
Point de fusion: 24…26 °C
Densité: 1.397 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061166
Numéro CAS: 207981-45-1

Commander maintenant


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR