Imprimer
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 2-(Aminomethyl)-3-fluorobenzotrifluoride, [2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)phenyl]methylamine
PC4374W-1G PC4374W-5G PC4374W-25G
APOSPC4374W-1GEA 21.9 EUR
APOSPC4374W-1G APOSPC4374W-5G APOSPC4374W-25G
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine 95%
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzylamine
Formule: C₈H₇F₄N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061165
Numéro CAS: 239087-06-0
UN: 2735
ADR: 8,III