Chlorure de 4-fluoro-2-(trifluorométhyl)benzoyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₃ClF₄O Point d'ébullition: 157 °C Densité: 1,495 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 85 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061158 Numéro CAS: 189807-21-4 UN: 3265 ADR: 8,II |