Chlorure de 2-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₃ClF₄O Poids moléculaire: 226.56 g/mol Point d'ébullition: 190…191 °C Densité: 1.499 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 93 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061156 Numéro CAS: 207981-46-2 UN: 3265 ADR: 8 II |