Chlorure de 2-fluoro-4-(trifluorométhyl)benzoyle 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₃ClF₄O Point d'ébullition: 188…189 °C Densité: 1,5 g/cm³ (25 °C) Point éclair: 81 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00061155 Numéro CAS: 126917-10-0 UN: 3265 ADR: 8,II |