Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC4374L-25G PC4374L-5G PC4374L-1G
APOSPC4374L-25GEA 299 EUR
APOSPC4374L-25G APOSPC4374L-5G APOSPC4374L-1G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone 97%
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzophenone
Formule: C₁₄H₈F₄O
Poids moléculaire: 268.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061258
Numéro CAS: 239087-04-8